Product No. A4338 is prepared using a rabbit polyclonal antibody, so there is no single epitope. That is, this product can probably bind to several different parts of the bovine serum albumin (BSA).
A4338
Anti-Bovine Albumin (BSA)−Agarose antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, PBS suspension
Sinônimo(s):
Anti-Albumin, bovine-Agarose, Anti-BSA Agarose
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
agarose conjugate
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
PBS suspension
reatividade de espécies
bovine
Extensão da rotulagem
2.0-2.4 mg antibody per mL settled resin
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
capacidade
1.5-3.0 mg/mL, resin binding capacity (bovine serum albumin)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Alb(280717)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Anti-Bovine Albumin (BSA)-Agarose antibody produced in rabbit has been used in mass spectrometry.
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
What is the epitope for Anti-Bovine Albumin (BSA)-Agarose antibody, Product A4338?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-
-
Does the antibody-agarose conjugate Anti-Bovine Albumin (BSA)-Agarose antibody, Product A4338, come with a column?
1 answer-
No, but we do sell disposable mini-columns separately that might be of interest to you. See Product Nos. C2603 and C2728.
Helpful?
-
-
Do you have an immunoprecipitation procedure for this antibody-agarose conjugate Anti-Bovine Albumin (BSA)-Agarose antibody, Product A4338?
1 answer-
We do not have an IP procedure specific to Product No. A4338. We would recommend that you use a general IP procedure.