A2981
Anti-ATG4B antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-APG4B, Anti-AUT-like 1 cysteine endopeptidase, Anti-AUTL1, Anti-Autophagin-1, Anti-Autophagy-related cysteine endopeptidase 1, Anti-Autophagy-related protein 4 homolog B, Anti-Cysteine protease ATG4B, Anti-KIAA0943, Anti-hAPG4B, ATG4
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~44 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat, human
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100 using biotin/ExtaAvidin®-Peroxidase staining of heat-retrieved human cerebellum sections
western blot: 1:125-1:500 using whole extract of 3T3 cells
western blot: 1:500-1:1,000 using whole extract of rat brain
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ATG4B(23192)
mouse ... Atg4b(66615)
rat ... Atg4b(316640)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- western blotting
- immunohistochemistry
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?