A276
Monoclonal Anti-Na+/K+ ATPase (α Subunit) antibody produced in mouse
clone M7-PB-E9, ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti-CMT2DD, Anti-HOMGSMR2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
M7-PB-E9, monoclonal
peso molecular
antigen ~110 kDa
reatividade de espécies
canine, chicken, human, sheep, pig, bovine, mouse
não deve reagir com
rat, Xenopus
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: 1:20
immunohistochemistry (frozen sections): 1:100
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:5000
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ATP1A1(476)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
The different isoforms of the sodium/potassium ATPase exhibit tissue-specific and developmental patterns of expression. The α 1 and β mRNAs are present in all cell types examined, whereas the α 2 and α 3 mRNAs exhibit a more restricted pattern of cell-specific expression. The α subunit has been found in kidney, brain, heart, and to a lesser extent liver, skeletal and smooth muscle.
Descrição-alvo
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?