Merck
Todas as fotos(5)
Documentos
05-369
Sigma-Aldrich
Anticorpo antiNa+/K+ ATPase α-1, clone C464.6
clone C464.6, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
ATPase, Na+/K+ transporting, alpha 3 polypeptide, Na(+)/K(+) ATPase alpha(III) subunit, Na(+)/K(+) ATPase alpha-3 subunit, Na+/K+ -ATPase alpha 3 subunit, Na+/K+ ATPase 3, Sodium pump subunit alpha-3, dystonia 12, sodium pump 3, sodium-potassium-ATPase,
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
C464.6, monoclonal
reatividade de espécies
rabbit, monkey, sheep, mouse, Xenopus, human, pig, canine, rat
embalagem
antibody small pack of 25 μg
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ATP1A3(478)
Descrição geral
A Na+/K+-ATPase (também conhecida como bomba de Na+/K+ ou bomba de sódio-potássio) é uma enzima localizada na membrana plasmática (especificamente uma ATPase transmembrana eletrogênica). Ela é encontrada na membrana plasmática de praticamente todas as células humanas e é comum a todas as formas de vida celulares. Ela ajuda a manter o potencial celular e regula o volume celular.
Para manter o potencial celular, as células devem manter uma concentração baixa de íons de sódio e níveis altos de íons de potássio dentro da célula (intracelular). Fora das células (extracelular), há concentrações altas de sódio e concentrações baixas de potássio, portanto a difusão ocorre por meio dos canais iônicos na membrana plasmática. Para manter as concentrações adequadas, a bomba de sódio-potássio bombeia sódio para fora e potássio para dentro por meio do transporte ativo.
Especificidade
Este anticorpo reconhece a isoforma da subunidade α-1 da Na+/K+ ATPase.
Imunogênio
Na+/K+ ATPase purificada isolada de frações da membrana da medula renal externa de coelho.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Neurociência
Detecte a Na+/K+ ATPase α-1 (subunidade alfa-1 da bomba de sódio/potássio ATPase) usando este anticorpo antiNa+/K+ ATPase α-1, clone C464.6, validado para uso em IC, IH, IP e WB.
Imunoprecipitação:
2 µg de um lote anterior imunoprecipitaram a subunidade α-1 de preparados microssomais de cérebro de rato.
Imuno-histoquímica:
1-10 µg/ml de um lote anterior deste anticorpo foram usados em imuno-histoquímica em tecido fixado em metanol gelado.
1. Não ferva microssomas. Recomenda-se aquecer a 37 ºC por 15 minutos.
2. Os microssomas de alguns tecidos podem conter subunidades da bomba de sódio que estão abaixo do nível de detecção por este anticorpo.
3. Os microssomas derivados de tecidos que são mais difíceis de preparar, como músculo liso e esquelético, frequentemente exibem reatividade cruzada não específica.
Subcategoria de pesquisa
Canais e transportadores iônicos
Qualidade
Avaliado rotineiramente por western blot em preparados microssomais de cérebro de rato.
Análise de western blot:
0,05-0,1 µg/ml deste lote detectaram a subunidade α-1 em 20 µg de preparado microssomal de cérebro de rato (número do catálogo 12-144). Para reduzir a interferência, lave o blot com Tween-20 0,05% em PBS por 15 minutos.
Descrição-alvo
112 kDa
forma física
Cromatografia com proteína G
Formato: Purificado
IgG1κ monoclonal de camundongo purificada em tampão contendo tampão fosfato 0,02 M, pH 7,6, NaCl 0,25 M e 0,1% de azida sódica. Congelada a
–20 ºC.
Produzida a partir de um sobrenadante de cultura de um hibridoma feito pela fusão de células de mieloma de camundongo Ag8 com esplenócitos Balb/c imunizados. Clone C464.6 também chamado 6H.
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a –20 °C a partir da data de recebimento.
Recomendações de manuseio:
Após o recebimento e antes de remover a tampa, centrifugue o frasco e misture delicadamente a solução. Separe as alíquotas em tubos de microcentrífuga e armazene a –20 °C. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento, pois podem danificar a IgG e afetar o desempenho do produto.
Nota de análise
Controle
O mRNA de alfa-1 está presente em todos os tipos de célula examinados.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Not finding the right product?  
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Reorganization of lipid rafts during capacitation of human sperm.
Cross, NL
Biology of reproduction null
Isoforms of the Na,K-ATPase are present in both axons and dendrites of hippocampal neurons in culture.
Pietrini, G, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 89, 8414-8418 (1992)
Renal phenotype of UT-A urea transporter knockout mice.
Fenton, RA; Flynn, A; Shodeinde, A; Smith, CP; Schnermann, J; Knepper, MA
Journal of the American Society of Nephrology null
Vasopressin regulation of the renal UT-A3 urea transporter.
Stewart, GS; Thistlethwaite, A; Lees, H; Cooper, GJ; Smith, C
American Journal of Physiology: Renal Physiology null
Jodi F Evans et al.
Molecular and cellular endocrinology, 355(1), 60-70 (2012-02-07)
A local melanocortin system is active during tissue injury and inflammation. Thus far this system has been described as autocrine in nature where local production of pro-opiomelanocortin (POMC) peptides by leukocytes feeds back on melanocortin receptor (MC-R) expressing immune cells