A7510
Adenosine 5′-Triphosphatase from porcine cerebral cortex
lyophilized powder, ≥0.3 units/mg protein, pH 7.8
Sinônimo(s):
ATP phosphohydrolase, ATPase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Porcine cerebral cortex
Nível de qualidade
descrição
Sodium and Potassium-Activated
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
≥0.3 units/mg protein, pH 7.8
composição
Protein, 5.0-25.0% biuret
técnica(s)
inhibition assay: suitable
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
pig ... ATP1A1(397481) , ATP1B1(396898)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Inibidor
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)