Documentos Principais
P5372
Sigma-Aldrich
Anti-Potassium Channel Kv7.1 (KCNQ1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-KVLQT1, Anti-Voltage-gated potassium channel QKT subfamily member 1
Selecione um tamanho
200 μL
R$ 7.263,00
R$ 7.263,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
200 μL
R$ 7.263,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 7.263,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
rat, human
técnica(s)
western blot: 1:200 using rat heart membranes
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KCNQ1(3784)
mouse ... Kcnq1(16535)
rat ... Kcnq1(84020)
Especificidade
Does not cross react with other QKT proteins.
Imunogênio
synthetic peptide corresponding to amino acid residues 661-676 of human KCNQ1. This sequence has 14/16 residues identical in rat and mouse.
Descrição-alvo
Potassium Channel Kv7.1 (KCNQ1) encodes a protein for a voltage-gated potassium channel required for the repolarization phase of the cardiac action potential. The gene product can form heteromultimers with two other potassium channel proteins,
forma física
Lyophilized powder from phosphate buffered saline containing 1% bovine serum albumin and 0.025% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)