Documentos Principais
A236
Sigma-Aldrich
AB-MECA
solid
Sinônimo(s):
N6-(4-Aminobenzyl)-9-[5-(methylcarbonyl)-β-D-ribofuranosyl]adenine, N6-(4-Aminobenzyl)-N-methylcarboxamidoadenosine
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 1.046,00
5 MG
R$ 3.602,00
R$ 1.046,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 1.046,00
5 MG
R$ 3.602,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H21N7O4
Número CAS:
Peso molecular:
399.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 1.046,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
solid
cor
off-white
solubilidade
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.3 mg/mL
ethanol: 1 mg/mL
DMSO: 10 mg/mL
dilute aqueous base: 3.5 mg/mL
H2O: insoluble
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CNC(=O)[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(NCc4ccc(N)cc4)ncnc23
InChI
1S/C18H21N7O4/c1-20-17(28)14-12(26)13(27)18(29-14)25-8-24-11-15(22-7-23-16(11)25)21-6-9-2-4-10(19)5-3-9/h2-5,7-8,12-14,18,26-27H,6,19H2,1H3,(H,20,28)(H,21,22,23)/t12-,13+,14-,18+/m0/s1
chave InChI
LDYMCRRFCMRFKB-MOROJQBDSA-N
Informações sobre genes
Ações bioquímicas/fisiológicas
High affinity A3 adenosine receptor agonist.
Informações legais
Sold under license from the National Institutes of Health.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
M E Olah et al.
Molecular pharmacology, 45(5), 978-982 (1994-05-01)
The rat A3 adenosine receptor (AR) is a recently characterized AR subtype cloned from testis and brain cDNA libraries. N6-2-(4-Amino-3-[125I]iodophenyl)ethyladenosine, a high affinity A1AR agonist, has served as the only radioligand available for study of the A3AR. The relatively low
C Gallo-Rodriguez et al.
Journal of medicinal chemistry, 37(5), 636-646 (1994-03-04)
Adenosine analogues modified at the 5'-position as uronamides and/or as N6-benzyl derivatives were synthesized. These derivatives were examined for affinity in radioligand binding assays at the newly discovered rat brain A3 adenosine receptor and at rat brain A1 and A2a
K A Jacobson et al.
FEBS letters, 336(1), 57-60 (1993-12-20)
The behavioral effects of a selective A3 adenosine receptor agonist 3-IB-MECA (N6-(3-iodobenzyl)-5'-N-methylcarboxamidoadenosine) in mice and the localization of radioligand binding sites in mouse brain were examined. Low levels of A3 adenosine receptors were detected in various regions of the mouse