Monoclonal Anti-HA antibody clone HA-7 is mouse IgG1, kappa light chain.
A2095
Anti-HA−agarose monoclonal
clone HA-7, purified immunoglobulin, PBS suspension
Sinônimo(s):
Anti-HA monoclonal, Anti-HA, Anti-hemaglutinina de influenza
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
agarose conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HA-7, monoclonal
Formulário
PBS suspension
Isotipo
IgG1
capacidade
20-50 nmol/mL elution capacity (HA-tagged fusion protein)
30-50 nmol/mL binding capacity (HA-tagged fusion protein)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
forma física
Nota de preparo
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
What is the isotype and light chain for Monoclonal Anti-HA antibody clone HA-7 produced in mouse?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.