Selecione um tamanho
R$ 5.394,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 5.394,00
Produtos recomendados
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
classe(s) química(is) do analito
proteins (hemagglutinin)
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Anti- hemagglutinin (HA) coupled beads enable high specific binding to HA-tagged fusion proteins
- Coupling of Anti-HA antibodies to the beads eliminates other preliminary and calibration steps
- Mini-spin columns enable the minimal loss of anti-HA-bound beads during washing
- The CelLyticTM M cell lysis reagent provides a high yield, rapid and efficient mammalian cell lysis
- Ready-to-use cell lysis reagent and 10X concentrated immunoprecipitation buffer
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)