42000101
PRONOVA® UP MVG
medium viscosity sodium alginate, viscosity >200 mPa.s, 1 %(20 °C)(low), guluronate monomer units ≥60 %
Sinônimo(s):
High Molecular Weight TM=["PRONOVA"] UP
Formulário
powder
peso molecular
Mw >200 kDa (approximate)
composição
guluronate monomer units, ≥60%
G/M ratio, ≥1.5
Impurezas
≤100 CFU/g Total viable count
≤100 EU/g Endotoxins
pH
5.5-8.5 (20 °C, 1% in water)
viscosidade
>200 mPa.s, 1 %(20 °C) (
low)
Descrição geral
Aplicação
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Artigos
Engineered ECMs enhance immune therapy in cancer treatment by supporting cells and tissues and modulating immune response. They improve immune cell maturation, expansion, and regulation through biomaterial manipulation, acting as frameworks or carriers for enhanced tumor immunotherapy.