Documentos
A1911
Sigma-Aldrich
AMPSO sodium salt
Sinônimo(s):
3-([1,1-Dimethyl-2-hydroxyethyl]amino)-2-hydroxypropanesulfonic acid
About This Item
Fórmula linear:
C7H16NO5SNa
Número CAS:
Peso molecular:
249.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
forma
crystalline powder
Nível de qualidade
faixa de pH útil
8.3-9.7
pKa (25 °C)
9.0 (Free acid)
solubilidade
water: 0.33 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC(C)(CO)NCC(O)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO5S.Na/c1-7(2,5-9)8-3-6(10)4-14(11,12)13;/h6,8-10H,3-5H2,1-2H3,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
chave InChI
UVGYCHPTWHWEPZ-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3