A1806
Monoclonal Anti-Phosphotyrosine−Agarose antibody produced in mouse
clone PT-66, purified immunoglobulin, PBS solution
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Phosphotyrosine, Phospho-Tyr, Phospho-tyrosine, p-Tyr
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
recombinante
expressed in mouse cell line
conjugado
agarose conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
PT-66, monoclonal
Formulário
PBS solution
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
capacidade
1 mg/mL binding capacity
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunoprecipitation experiments for affinity-purification of phosphotyrosine proteins
- phosphotyrosine pulldown assays
- PI3-kinase assay
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Protein modifications are crucial for disease study. Analysis methods are key.