A1765
S-Acetyl-coenzyme A synthetase from baker′s yeast (S. cerevisiae)
lyophilized powder, ≥3 units/mg protein
Sinônimo(s):
Acetate CoA ligase (AMP forming), Acetate thiokinase
Selecione um tamanho
R$ 2.329,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.329,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Produtos recomendados
Formulário
lyophilized powder
Nível de qualidade
atividade específica
≥3 units/mg protein
composição
Protein, 10-30% biuret
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Definição da unidade
forma física
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Enzyme Reagent Coenzyme A (CoA, CoASH or HSCoA) is the key cofactor in first step of the TCA cycle, responsible for transferring the acetyl group from pyruvate oxidation to oxaloacetate yielding citrate. Available through Sigma-Aldrich online.