C4780
Coenzima A
BioReagent, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
CoA Na2
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
yeast
descrição
cofactor for acyl transfer
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥85% (HPLC)
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC(C)(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23)C(O)C(=O)NCCC(=O)NCCS
InChI
1S/C21H36N7O16P3S.Na/c1-21(2,16(31)19(32)24-4-3-12(29)23-5-6-48)8-41-47(38,39)44-46(36,37)40-7-11-15(43-45(33,34)35)14(30)20(42-11)28-10-27-13-17(22)25-9-26-18(13)28;/h9-11,14-16,20,30-31,48H,3-8H2,1-2H3,(H,23,29)(H,24,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,25,26)(H
chave InChI
SYTRWOCXZXQBPW-CLVRNSBASA-M
Aplicação
- in the branch chain aminotransferase enzymatic assay and protein determination
- in the assay for halogenation of pyrrolyl-S-Bmp1 (an acyl carrier protein (ACP)-thioesterase (TE) di-domain protein) by Bmp2
- as an extracellular coenzyme A (CoA) in in vitro and in vivo experiments to study alternative routes by which cells and organisms can obtain CoA
Ações bioquímicas/fisiológicas
Qualidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)