The half life of this inhibitor has not been determined.
Selecione um tamanho
R$ 332,00
Previsão de entrega em23 de maio de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 332,00
Previsão de entrega em23 de maio de 2025
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
>95% (HPLC)
Formulário
powder
peso molecular
Mw 428.5
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless to greenish-yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N(c2ccc(cc2)c3ccc(cc3)C(=O)[C@H]4[C@@H](CCC4)C(=O)O)C(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C26H24N2O4/c29-24(22-7-4-8-23(22)25(30)31)19-11-9-17(10-12-19)18-13-15-21(16-14-18)28-26(32)27-20-5-2-1-3-6-20/h1-3,5-6,9-16,22-23H,4,7-8H2,(H,30,31)(H2,27,28,32)/t22-,23-/m1/s1
chave InChI
BOZRFEQDOFSZBV-DHIUTWEWSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
-
What is the half life of the inhibitor
1 answer-
Helpful?
-
-
Hello, in your description sector, it says this product can be dissolved in ethanol. However I have checked other sources that say A922500 is insoluble in ethanol. Could you clarify this for me?
1 answer-
This product is tested for solubility in DMSO at 10 mg/mL. The material is less soluble in ethanol at approximately 200 ug/mL. In addition, this compound may be dissolved in dimethylformamide at 20 mg/mL.