A0987
n-Amyl 2-[3,5-dihydroxy-2-(1-nonanoyl)phenyl]acetate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Cytosporone A n-amyl ester, compound 10i
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white
solubilidade
DMSO: >65 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCC(=O)c1c(O)cc(O)cc1CC(=O)OCCCCC
InChI
1S/C22H34O5/c1-3-5-7-8-9-10-12-19(24)22-17(14-18(23)16-20(22)25)15-21(26)27-13-11-6-4-2/h14,16,23,25H,3-13,15H2,1-2H3
chave InChI
FCKDHZVFIMRCNM-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
We offer many products related to non-steroid nuclear receptors for your research needs.