A0207
(+)-Iron(II) L-ascorbate
≥90% (titration)
Sinônimo(s):
L-(+)-Ascorbic acid iron(II) salt, Ferrous ascorbate, Vitamin C iron(II) salt
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥90% (titration)
Formulário
crystalline
cor
dark brown
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]1(OC(=O)C(O)=C1O[Fe]OC2=C(O)C(=O)O[C@]2([H])[C@@H](O)CO)[C@@H](O)CO
InChI
1S/2C6H8O6.Fe/c2*7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;/h2*2,5,7-10H,1H2;/q;;+2/p-2/t2*2-,5+;/m00./s1
chave InChI
RFBYLSCVRUTUSB-ZZMNMWMASA-L
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?