There are no primary standards available from the pharmacopoeias for this material. This product is a certified reference material but is part of the secondary pharmaceutical product line. The best way to describe the product would be as a certified reference material.
PHR1482
Ferrous Fumarate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Iron(II) fumarate, Ferrous fumarate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
família API
ferrous fumarate
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1 g
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1O[Fe]OC(=O)\C=C\1
InChI
1S/C4H4O4.Fe/c5-3(6)1-2-4(7)8;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);/q;+2/p-2/b2-1+;
chave InChI
PMVSDNDAUGGCCE-TYYBGVCCSA-L
Categorias relacionadas
Descrição geral
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
Auf welchen primären Referenzstandard bezieht sich diese Substanz? Mir ist Eisenfumarat nicht als Referenzsubstanz bekannt.
1 answer-