Documentos
94206
Sigma-Aldrich
Undecyl β-D-maltoside
≥99.0% (TLC)
Sinônimo(s):
Undecyl β-D-maltopyranoside
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H44O11
Número CAS:
Peso molecular:
496.59
Beilstein:
9372606
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161900
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
descrição
non-ionic
Ensaio
≥99.0% (TLC)
forma
powder
atividade óptica
[α]20/D +49.0±2.0°, c = 2% in H2O
peso molecular
496.59 g/mol
CMC
0.59 mM (20-25°C)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OCCCCCCCCCCC)O[C@@H]2CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C23H44O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-31-22-20(30)18(28)21(15(13-25)33-22)34-23-19(29)17(27)16(26)14(12-24)32-23/h14-30H,2-13H2,1H3/t14-,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21-,22-,23-/m1/s1
chave InChI
UYEMNFYVTFDKRG-ZNGNCRBCSA-N
Aplicação
Detergent for the purification, extraction and solubilization of membrane-bound proteins in the native structure. It increases solubilization by dissociating aggregates and is easily removed by dialysis.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Ostermeier, C., et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 94, 105476-105476 (1997)