850521P
Avanti
n-decyl-β-D-maltoside
n-decyl-β-D-maltopyranoside, powder
Sinônimo(s):
DM; decyl 4-O-α-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranoside
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (contains <2% alpha isomer, TLC)
Formulário
powder
peso molecular
482.56 g/mol
embalagem
pkg of 1 × 1 g (850521P-1g)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850521P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](OCCCCCCCCCC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O[C@@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2
InChI
1S/C22H42O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-30-21-19(29)17(27)20(14(12-24)32-21)33-22-18(28)16(26)15(25)13(11-23)31-22/h13-29H,2-12H2,1H3/t13-,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20-,21-,22-/m1/s1
chave InChI
WOQQAWHSKSSAGF-WXFJLFHKSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)