94060901
FTC-133 Cell Line human
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Sinônimo(s):
FTC133 Cells
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human thyroid (lymph node metastasis)
descrição
Human follicular thyroid carcinoma
Formulário
liquid
embalagem
tube of 5 μg 94060901-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94060901-1VL
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Complex chromosomal changes
morfologia
Polymorphic
produtos
Expression of 5′ - Deiodinase Type I
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
metastasis
Origem de linhagem celular
Descrição de linhagem celular
Aplicação
Embalagem
Perfil do DNA
CSF1PO: 10
D13S317: 11
D16S539: 11
D5S818: 12
D7S820: 9,10
THO1: 9.3
TPOX: 9
vWA: 15,18
Meio de cultura
Rotina de subcultura
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)