93759
Pyridoxal hydrochloride
≥99.5% (T)
Sinônimo(s):
3-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methyl-4-pyridinecarboxaldehyde hydrochloride, PL HCl
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥99.5% (T)
Formulário
powder
perda
≤0.6% loss on drying
cor
white to faint beige
pf
173 °C (dec.) (lit.)
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤250 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤15 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤15 mg/L
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤100 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
aplicação(ões)
cell analysis
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].[H]C(=O)c1c(CO)cnc(C)c1O
InChI
1S/C8H9NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,4,10,12H,3H2,1H3;1H
chave InChI
FCHXJFJNDJXENQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?