Documentos Principais
912
Sigma-Aldrich
Fast Red Violet LB Base Solution
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
solution
Nível de qualidade
IVD
for in vitro diagnostic use
concentração
15 mg/mL
pH
<1.0
aplicação(ões)
hematology
histology
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(NC(=O)c2ccccc2)c(Cl)cc1N
InChI
1S/C14H13ClN2O/c1-9-7-13(11(15)8-12(9)16)17-14(18)10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,16H2,1H3,(H,17,18)
chave InChI
OIDXADKOPPNJOB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Used as a kit component in Procedure 91 for the demonstration of specific esterase activity in peripheral blood smears or paraffin sections.
Componentes
Fast Red violet LB base, 15 mg/mL in 0.4 mol/L hydrochloric acid with stabilizer
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Doaa Ibrahim et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 9(6) (2019-06-20)
This study compares between different selenium forms (sodium selenite; SeS, selenomethionine; Met-Se or nano-Se) and levels on growth performance, Se retention, antioxidative potential of fresh and frozen meat, and genes related to oxidative stress in Ross broilers. Birds (n =