Documentos Principais
90699
Sigma-Aldrich
Fluorescent IEF-Marker pI 9.0 solution
1 mg/mL in 10 mM HCl
Sinônimo(s):
IEF-Marker fluorescent pI 9.0
Selecione um tamanho
200 μL
R$ 2.336,00
R$ 2.336,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
200 μL
R$ 2.336,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41105336
NACRES:
NA.26
R$ 2.336,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
peso molecular
Mw 370.49 g/mol
concentração
1 mg/mL in 10 mM HCl
fluorescência
λex 385 nm; λem 495 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
filtered through a 0.45 μm membrane filter
Aplicação
suitable as IEF-Marker for HPCE and for IEF-gels
Reconstituição
For use in HPCE the marker should be diluted 1:100 in a suitable ampholyte solution (e.g. 2% ampholyte 3-10), UV-detection at 280 nm (20 °C). For use in IEF-gels the solution can be loaded directly onto the gel
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)