Documentos Principais
90423
Sigma-Aldrich
UV-VIS detectable IEF Marker solution
pI 6.6, 1 mg/mL in 10 mM NaOH, 0.45 μm filtered
Selecione um tamanho
200 μL
R$ 1.868,00
R$ 1.868,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
200 μL
R$ 1.868,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105336
NACRES:
NA.26
R$ 1.868,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
esterilidade
0.45 μm filtered
Formulário
solution
concentração
1 mg/mL in 10 mM NaOH
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Suitable as IEF marker for HPCE and IEF gels.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)