90421C
Bicarbonato de sódio
dry powder, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Sinônimo(s):
Sodium hydrogen carbonate
About This Item
Produtos recomendados
descrição
for research or for further manufacturing use
Formulário
dry powder
técnica(s)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
densidade
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)