Documentos Principais
24360C
SAFC
EX-CELL® CD CHO Serum-Free Medium for CHO Cells, Chemically Defined
Animal-component free, without L-glutamine, without hypoxanthine, without sodium bicarbonate, without thymidine, dry powder, suitable for cell culture
Fabricação farmacêutica
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.71
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
linha de produto
EX-CELL®
Formulário
dry powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
EX-CELL® CD CHO is a chemically defined, animal-component free, serum-free medium developed for the long-term growth of Chinese Hamster Ovary (CHO) cells and expression of antibodies or protein products in suspension cell culture CHO suspension cultures can be subcultured directly into EX-CELL CD CHO from serum-supplemented or serum-free medium with little or no adaptation. EX-CELL CD CHO is formulated without hypoxanthine, thymidine or L-glutamine, making it an appropriate medium for selection systems such as DHFR- and Glutamine Synthetase (GS System). For applications that do not require the selective pressure of a hypoxanthine/thymidine (HT)-deficient medium, we recommend the use of EX-CELL CD CHO with hypoxanthine and thymidine.
Quantidade
Formulated to contain 19.2 grams of powder per liter of medium.
Informações legais
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)