88276
Poli(etilenoglicol)
BioUltra, 3,350
Sinônimo(s):
PEG
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioUltra
Formulário
powder
peso molecular
Mr 3000-3700
Impurezas
insoluble matters, passes filter test
pH
5.5-7.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
solubilidade
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): <50 mg/kg
sulfate (SO42-): <50 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
50 mg/mL in H2O
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: 0.06
λ: 280 nm Amax: 0.03
cadeia de caracteres SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
chave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- to grow the crystals of HLA-A∗02:01-N222-230 LLLDRLNQL (pHLA) complex
- in the fabrication of ultrathin, free-standing, and porous polymer membranes for retinal tissue engineering
- to grow the crystals of the C2c2-crRNA complex
- to grow the crystals of the apo-C2c2 thermolysin-resistant core
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- Environment friendly
- Biocompatible
- Unique solvent solution
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?