Documentos
A9275
Sigma-Aldrich
Avidina
BioUltra, lyophilized powder, ≥10 units/mg protein (E1%/280), ≥98% (SDS-PAGE)
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
egg white
linha de produto
BioUltra
Ensaio
≥98% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized powder
atividade específica
≥10 units/mg protein (E1%/280)
peso molecular
glycoprotein 66 kDa
subunit 16 kDa
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
A proteína avidina é uma proteína homotetramérica (68 kDa) obtida das claras de ovos. Essa proteína de ovo se liga fortemente à biotina. Assim, a associação avidina-biotina foi usada em imunoensaios para detectar a localização de antígenos em tecidos. O uso do imunoensaio de avidina-biotina aumenta a sensibilidade da técnica e facilita a detecção de antígenos em baixas quantidades.
Aplicação
A avidina de clara de ovo foi usada como reticulante para anticorpos conjugados com biotina. O produto também foi usado como agente bloqueador em aplicações de ELISA.
A clara de ovo com avidina foi usada em ensaio que usou xenônio funcionalizado como biossensor para detectar a ligação biotina-avidina. A clara de ovo foi usada em 80 nmol.
Definição da unidade
Uma unidade se liga a 1,0 μg de d-biotina.
Nota de preparo
Purificado por afinidade
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Lee B Sims et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 60(5), 1696-1705 (2019-04-23)
The goal of this work was to design and assess the ability of unmodified and surface-modified poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA) nanoparticles (NPs) to enhance cell association, provide efficacy in retinoblastoma cells, and overcome current administration challenges, including hydrolysis and precipitation, of
Q Wang et al.
The American journal of physiology, 275(5 Pt 2), R1584-R1592 (1998-10-29)
We examined the effect of endotoxemia in mice on protein and mRNA levels for the acute phase proteins complement C3 and serum amyloid A (SAA) in jejunal mucosa. Endotoxemia was induced in mice by the subcutaneous injection of 250 microg
Roland Hager et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 12(21), 2877-2884 (2016-04-12)
The biofunctionalization of nanopatterned surfaces with DNA origami nanostructures is an important topic in nanobiotechnology. An unexplored challenge is, however, to co-immobilize proteins with DNA origami at pre-determined substrate sites in high contrast relative to the nontarget areas. The immobilization
B Steiniger et al.
The American journal of pathology, 159(2), 501-512 (2001-08-04)
We investigate the white pulp compartments of 73 human spleens and demonstrate that there are several microanatomical peculiarities in man that do not occur in rats or mice. Humans lack a marginal sinus separating the marginal zone (MZ) from the
Roland Hager et al.
Scientific reports, 7, 42075-42075 (2017-02-16)
Arrays of individual molecules can combine the advantages of microarrays and single-molecule studies. They miniaturize assays to reduce sample and reagent consumption and increase throughput, and additionally uncover static and dynamic heterogeneity usually masked in molecular ensembles. However, realizing single-DNA