83685
Rhodamine B octadecyl ester perchlorate
≥98.0% (TLC), suitable for fluorescence
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.0% (TLC)
forma
crystals
pf
43-45 °C (lit.)
solubilidade
DMF: soluble
DMSO: soluble
fluorescência
λex 554 nm; λem 575 nm in methanol
adequação
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C2=C3C=C\C(C=C3Oc4cc(ccc24)N(CC)CC)=[N+](\CC)CC
InChI
1S/C46H67N2O3.ClHO4/c1-6-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-34-50-46(49)40-29-26-25-28-39(40)45-41-32-30-37(47(7-2)8-3)35-43(41)51-44-36-38(31-33-42(44)45)48(9-4)10-5;2-1(3,4)5/h25-26,28-33,35-36H,6-24,27,34H2,1-5H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
chave InChI
WPBUPFBTCDYKNM-UHFFFAOYSA-M
Embalagem
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.