83694
Rhodamine 101 inner salt
for fluorescence
About This Item
Produtos recomendados
grau
for fluorescence
forma
solid
solubilidade
methanol: soluble
fluorescência
λex 560 nm; λem 589 nm in methanol
cadeia de caracteres SMILES
[O-]C(=O)c1ccccc1C2=C3C=C4CCC[N+]5=C4C(CCC5)=C3Oc6c7CCCN8CCCc(cc26)c78
InChI
1S/C32H30N2O3/c35-32(36)22-10-2-1-9-21(22)27-25-17-19-7-3-13-33-15-5-11-23(28(19)33)30(25)37-31-24-12-6-16-34-14-4-8-20(29(24)34)18-26(27)31/h1-2,9-10,17-18H,3-8,11-16H2
chave InChI
MUSLHCJRTRQOSP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- as a reference model for analysing extra fluorochromic properties of rhodamine derivatives
- as a reference against thioflavin t (ThT) in the determination of ensemble photophysical properties
- as reference compound for comparing the quantum yields of nanocrystals
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3