Selecione um tamanho
| Tamanho/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|
Sobre este item
Nome do produto
3,3′-Dioctadecyloxacarbocyanine perchlorate,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
titration: suitable
color
orange
solubility
chloroform: 50 mg/mL
fluorescence
λex 484 nm; λem 501 nm in methanol
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCCCCCCCCCCCCCCCCCN1C(\Oc2ccccc12)=C/C=C/c3oc4ccccc4[n+]3CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C53H85N2O2.ClHO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-37-46-54-48-40-33-35-42-50(48)56-52(54)44-39-45-53-55(49-41-34-36-43-51(49)57-53)47-38-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;2-1(3,4)5/h33-36,39-45H,3-32,37-38,46-47H2,1-2H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
InChI key
GFZPJHFJZGRWMQ-UHFFFAOYSA-M
Application
1 of 1
Este Item | ||
|---|---|---|
| description - | description 98% | description 98% |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) titration: suitable |
| fluorescence λex 484 nm; λem 501 nm in methanol | fluorescence - | fluorescence λex 485 nm; λem 501 nm in methanol |
| color orange | color - | color - |
| form powder | form solid | form powder or chunks |
| solubility chloroform: 50 mg/mL | solubility - | solubility chloroform: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, orange |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) diagnostic assay manufacturing |
Palavra de aviso
Warning
Códigos de risco
Declarações de precaução
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
EPI (equipamento de proteção individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?