83637
Resorufin butyrate
suitable for fluorescence, ≥95% (TLC)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (TLC)
forma
powder or crystals
pf
136-138 °C (lit.)
solubilidade
DMF: soluble
DMSO: soluble
alcohols: soluble
fluorescência
λex 500 nm; λem 593 nm in 0.1 M phosphate pH 8.0 (lipase)
λex 540 nm; λem 590 nm in DMSO
adequação
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(=O)Oc1ccc2N=C3C=CC(=O)C=C3Oc2c1
InChI
1S/C16H13NO4/c1-2-3-16(19)20-11-5-7-13-15(9-11)21-14-8-10(18)4-6-12(14)17-13/h4-9H,2-3H2,1H3
chave InChI
RGJTZDRUTUWWTD-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3