83636
Resorufin acetate
suitable for fluorescence, ≥98.0% (TLC)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.0% (TLC)
forma
powder or crystals
pf
223 °C (lit.)
solubilidade
DMF: soluble
DMSO: soluble
alcohols: soluble
fluorescência
λex 500 nm; λem 593 nm in 0.1 M phosphate pH 8.0 (chymotrypsin)
λex 540 nm; λem 590 nm in DMSO
λex 571 nm; λem 584 nm (Reaction product)
adequação
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Oc1ccc2N=C3C=CC(=O)C=C3Oc2c1
InChI
1S/C14H9NO4/c1-8(16)18-10-3-5-12-14(7-10)19-13-6-9(17)2-4-11(13)15-12/h2-7H,1H3
chave InChI
UJWKHDKBOVPINX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3