Documentos
83196
Sigma-Aldrich
Sodium acetate pH 4.6; 0.08 M – Ammonium sulfate 1.6 M – Glycerol 20% (v/v) solution
Sinônimo(s):
Crystallization solution 47/Kit No 75403
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
forma
liquid
pH
4.5±0.2 ( in neat)
densidade
1.17 g/mL at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves