Documentos Principais
82305
Sigma-Aldrich
TRIS hydrochloride pH 8.5; 0.05M – DTT 0.001M solution
Sinônimo(s):
Crystallization solution 39/Kit-No 96827
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Formulário
liquid
pH
8.5±0.2 ( in neat)
densidade
1.00 g/mL at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)