79457
Cyanidin chloride
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
3,3′,4,5,7-Pentahydroxyflavylium chloride, Cyanidol chloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].Oc1cc(O)c2cc(O)c([o+]c2c1)-c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H10O6.ClH/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7;/h1-6H,(H4-,16,17,18,19,20);1H
chave InChI
COAWNPJQKJEHPG-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.