Documentos Principais
PHL89755
Petunidin 3-glucoside chloride
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
Petunidin 3-O-β-D-glucoside chloride, Petunidin 3-O-β-D-glucopyranoside, Petunidin 3-glucoside, Petunidin 3-glucoside chloride
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 4.419,00
R$ 4.419,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 4.419,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H23ClO12
Número CAS:
Peso molecular:
514.86
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 4.419,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.[o+]1c2c(c(cc(c2)O)O)cc(c1c4cc(c(c(c4)O)[O-])OC)O[C@@H]3O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O)CO
InChI
1S/C22H22O12.ClH/c1-31-14-3-8(2-12(26)17(14)27)21-15(6-10-11(25)4-9(24)5-13(10)32-21)33-22-20(30)19(29)18(28)16(7-23)34-22;/h2-6,16,18-20,22-23,28-30H,7H2,1H3,(H3-,24,25,26,27);1H/t16-,18-,19+,20-,22-;/m1./s1
chave InChI
HBKZHMZCXXQMOX-YATQZQGFSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)