61819
L-leucina
≥99.5% (NT), suitable for NMR, BioUltra
Sinônimo(s):
Ácido (S)-2-amino-4-metilpentanoico
About This Item
Produtos recomendados
product name
L-leucina, BioUltra, ≥99.5% (NT)
linha de produto
BioUltra
Ensaio
≥99.5% (NT)
forma
powder or crystals
atividade óptica
[α]20/D +15.5±0.5°, c = 5% in 5 M HCl
técnica(s)
NMR: suitable
Impurezas
insoluble matter, passes filter test
≤0.3% foreign amino acids
resíduo de ignição
≤0.1%
perda
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
cor
white
pf
>300 °C (lit.)
solubilidade
1 M HCl: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in 1 M HCl
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 280 nm Amax: 0.05
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
chave InChI
ROHFNLRQFUQHCH-YFKPBYRVSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.