Documentos Principais
8.18469
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trichlorophenol
for synthesis
Sinônimo(s):
2,4,6-Trichlorophenol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H3Cl3O
Número CAS:
Peso molecular:
197.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
201-795-9
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
0.035 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
powder
potência
887 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
244-246 °C/1013 hPa
pf
65-68 °C
temperatura de transição
flash point 99 °C
solubilidade
0.8 g/L
densidade
1.675 g/cm3 at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1c(c(cc(c1)Cl)Cl)O
InChI
1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H
chave InChI
LINPIYWFGCPVIE-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 65 °C
Melting range (upper value): ≤ 68 °C
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
210.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
99 °C - closed cup