74576
1,2-Dierucoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
≥98% (TLC)
Sinônimo(s):
1,2-Di(cis-13-docosenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, DEPE, Dierucoyl phosphatidylethanolamine, PE(22:1(13E)/22:1(13E))
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (TLC)
≥98% (as erucic acid)
forma
powder
grupo funcional
phospholipid
tipo de lipídio
phosphoglycerides
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)(=O)OCCN)OC(=O)CCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C49H94NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-48(51)55-45-47(46-57-59(53,54)56-44-43-50)58-49(52)42-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,47H,3-16,21-46,50H2,1-2H3,(H,53,54)/b19-17-,20-18-/t47-/m1/s1
chave InChI
VBZSMBBOZFITID-FRWASNMLSA-N
Embalagem
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>392.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 200 °C