70540
Naphthol Yellow S
for microscopy (Hist.)
Sinônimo(s):
2,4-Dinitro-1-naphthol-7-sulfonic acid sodium salt, 5,7-Dinitro-8-hydroxy-2-naphthalenesulfonic acid sodium salt, Acid Yellow 1, Flavianic acid sodium salt
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
for microscopy (Hist.)
Formulário
powder
solubilidade
methanol: water (1:1): 0.5 g/10 mL, clear
εmax
≥275 at 423-433 nm in water
≥≥ 250 at 387-397 nm in water
adequação
suitable for microscopy
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-]c1c(cc([N+]([O-])=O)c2ccc(cc12)S([O-])(=O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H6N2O8S.2Na/c13-10-7-3-5(21(18,19)20)1-2-6(7)8(11(14)15)4-9(10)12(16)17;;/h1-4,13H,(H,18,19,20);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
CTIQLGJVGNGFEW-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)