122777
Alizarin
Dye content 97 %
Sinônimo(s):
1,2-Dihydroxyanthraquinone, Mordant Red 11
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
Nível de qualidade
composição
Dye content, 97%
cor
yellow
visual transition interval
10.1-12.1, red to violet(alkaline)
5.5-6.8, yellow to red(acid)
pf
279-283 °C (lit.)
solubilidade
0.1 M NaOH: 0.01 g/L
λmax
567 nm (2nd)
609 nm
ε (coeficiente de extinção)
13000 at 227-233 nm in 0.1 M NaOH at 0.01 g/L
26000 at 268-274 nm in 0.1 M NaOH at 0.01 g/L
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1O
InChI
1S/C14H8O4/c15-10-6-5-9-11(14(10)18)13(17)8-4-2-1-3-7(8)12(9)16/h1-6,15,18H
chave InChI
RGCKGOZRHPZPFP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
and Secondary Metabolite Contents in Bioreactor Cultures
of Morinda citrifolia