69948
MOPS
BioUltra, ≥99.5% (T)
Sinônimo(s):
Ácido 3-(N-morfolino) propanossulfônico, Ácido 4-morfolino propanossulfônico
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioUltra
Ensaio
≥99.5% (T)
forma
powder or crystals
Impurezas
insoluble matter, passes filter test
resíduo de ignição
≤0.1% (as SO4)
perda
≤1% loss on drying, 110 °C
pH
2.5-4.0 (25 °C, 1 M in H2O)
faixa de pH útil
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
solubilidade
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: 0.020
λ: 280 nm Amax: 0.015
cadeia de caracteres SMILES
OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
chave InChI
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup