484016
Hidróxido de potássio
reagent grade, 90%, flakes
Sinônimo(s):
Potassa cáustica
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
Agency
suitable for EPA 1613
suitable for SM 5210
pressão de vapor
1 mmHg ( 719 °C)
Ensaio
90%
forma
flakes
pH
~13.5 (25 °C, 5.6 g/L)
pf
361 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 1120 g/L
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
- Quantification of glutathione (GSH) and glutathione disulfide (GSSG) in biological samples by HPLC.
- Preparation of buffer for use in the Investigation of seed fatty acid (FA) composition, protein, oil and sugar content.
- Stable isotopic profiling study of Caenorhabditis elegans.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.