67060
Methyl Green
zinc chloride salt, for microscopy (Bact., Bot., Hist.)
Sinônimo(s):
Ethyl Green
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
for microscopy (Bact., Bot., Hist.)
Formulário
powder
técnica(s)
titration: suitable
pH
0.2-1.8, yellow to blue
pf
>300 °C (lit.)
solubilidade
water: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
εmax
≥900 at 624-634 nm in water
adequação
suitable for microscopy
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Br-].Cl[Zn]Cl.CC[N+](C)(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](\C)C
InChI
1S/C27H35N3.BrH.3ClH.Zn/c1-8-30(6,7)26-19-13-23(14-20-26)27(21-9-15-24(16-10-21)28(2)3)22-11-17-25(18-12-22)29(4)5;;;;;/h9-20H,8H2,1-7H3;4*1H;/q+2;;;;;+2/p-4
chave InChI
RRKSQWOQZFIQKW-UHFFFAOYSA-J
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Methyl green is mainly used as a DNA stain in histochemistry. At low concentrations it binds selectively to AT-rich regions of native DNA. However, at high concentrations it is present at all available DNA sites. [3]
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?