M8884
Methyl Green
~85% purity, powder
Sinônimo(s):
Ethyl Green
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Methyl Green, zinc chloride salt, ~85%
Nível de qualidade
Ensaio
~85%
Formulário
powder
composição
Dye Content, ≥83%
técnica(s)
titration: suitable
cor
red to very dark red
pH
0.2-1.8, yellow to blue
pf
>300 °C (lit.)
solubilidade
water: 1 mg/mL
εmax
>11100.00 at 417-425 nm in water at 0.005 g/L
>16000 at 311-319 nm in water at 0.005 g/L
>60000 at 626-634 nm in water at 0.005 g/L
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Br-].Cl[Zn]Cl.CC[N+](C)(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](\C)C
InChI
1S/C27H35N3.BrH.3ClH.Zn/c1-8-30(6,7)26-19-13-23(14-20-26)27(21-9-15-24(16-10-21)28(2)3)22-11-17-25(18-12-22)29(4)5;;;;;/h9-20H,8H2,1-7H3;4*1H;/q+2;;;;;+2/p-4
chave InChI
RRKSQWOQZFIQKW-UHFFFAOYSA-J
Aplicação
Qualidade
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?