64382
DL-Methionine methylsulfonium chloride
≥97.0% (AT)
Sinônimo(s):
(3-Amino-3-carboxypropyl)dimethyl sulfonium chloride, MMS, Methyl-methionine sulphonium chloride, Vitamin U
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥97.0% (AT)
Formulário
powder
Impurezas
≤0.002% heavy metals
resíduo de ignição
≤0.1%
perda
≤3% loss on drying
cor
colorless to white
pH
4.0-5.5
pf
139-140 °C
solubilidade
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].C[S+](C)CCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2S.ClH/c1-10(2)4-3-5(7)6(8)9;/h5H,3-4,7H2,1-2H3;1H
chave InChI
MYGVPKMVGSXPCQ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?