Documentos Principais
62028
Sigma-Aldrich
6′-Amino-D-luciferin
≥95.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
(S)-2-(6-Amino-2-benzothiazolyl)-2-thiazoline-4-carboxylic acid, (S)-2-(6-Amino-2-benzothiazolyl)-4,5-dihydro-4-thiazolecarboxylic acid
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 4.972,00
R$ 4.972,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 4.972,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H9N3O2S2
Número CAS:
Peso molecular:
279.34
Beilstein:
12930905
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.32
R$ 4.972,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
fluorescência
λex 350 nm; λem 516 nm±10 nm in H2O
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC([C@H]1CSC(C(S2)=NC3=C2C=C(N)C=C3)=N1)=O
InChI
1S/C11H9N3O2S2/c12-5-1-2-6-8(3-5)18-10(13-6)9-14-7(4-17-9)11(15)16/h1-3,7H,4,12H2,(H,15,16)/t7-/m1/s1
chave InChI
HKSJKXOOBAVPKR-SSDOTTSWSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
596.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
313.6 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)