Documentos Principais
617-500
Sigma-Aldrich
Outer Root Sheath Cell Growth Medium (500ml)
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
forma
liquid
prazo de validade
1 yr
fabricante/nome comercial
Cell Applications, Inc
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
All-in-one ready-to-use media
Qualidade
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Nota de preparo
contained in protocol